Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
agency
suitable for SM 4500 - NH3
Quality Level
assay
≥99.0%
form
crystalline powder
reaction suitability
reagent type: chelator
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
mp
248 °C (dec.) (lit.)
foreign activity
DNAse, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
shipped in
ambient
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
General description
A260 (0,1 M, Wasser): ≤;0,2 AU
A280 (0,1 M, Wasser): ≤;0,02 AU
Gehalt: ≥;99,0 %
DNAse: nicht nachweisbar
Schwermetalle (als Pb): ≤;0,0005 %
Trocknungsverlust: ≤;10,0 %
Phosphatase: nicht nachweisbar
Protease: nicht nachweisbar
RNAse: nicht nachweisbar
Nur für den Labor- und Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch vorgesehen.
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% | assay 98.5-101.5% | assay 98.5-101.5% (titration) | assay 98.5-101.5% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 248 °C (dec.) (lit.) | mp 248 °C (dec.) (lit.) | mp 248 °C (dec.) (lit.) | mp 248 °C (dec.) (lit.) |
| form crystalline powder | form powder | form powder | form powder |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| agency suitable for SM 4500 - NH3 | agency - | agency suitable for SM 4500 - NH3 | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylendiamintetraessigsäure-Dinatriumsalz-Dihydrat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 4050-1KG | 04055977241976 |