Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 45,20 |
5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 288,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COONa · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.08
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
3732037
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
powder
autoignition temp.
1112 °F
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white
greener alternative category
shipped in
ambient
SMILES string
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
General description
Molekularbiologie-Qualität
Spezifikationen:
Gehalt: 99,0-101,0 %
Calcium, Magnesium und R2O3-Präzipitat: 0,01 %
Chlorid (Cl): 0,001 % max.
DNase: nicht nachweisbar
Schwermetalle (als Pb): 0,0005 % max.
Unlösliche Anteile: 0,005 % max.
Eisen (Fe): 0,0005 % max.
pH (5 %, Wasser): 7,5-9,2
Phosphat (PO4): 0,0005 %
Kalium (K): 0,005 % max.
Protease: nicht nachweisbar
RNase: nicht nachweisbar
Permanganat reduzierende Substanzen: entspricht
Sulfat (SO4): 0,002 % max.
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch gedacht.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Sodium acetate trihydrate supports sustainable technologies as an eco-friendly phase change material for thermal energy storage, offering efficient heat retention and release while reducing energy waste and promoting cleaner energy solutions.Click here for more information.
Other Notes
Enzymsubstrat für Acetatkinase (EC 2.7.2.1)
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?