Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 30 x 30 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 113,00 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
10.0 (25 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
density
1.0044 g/cm3 at 25 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum, zu erhalten.
Application
Features and Benefits
- In einem nach ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor gemessen und qualifiziert.
- Rückführbar auf einen sekundären Referenzstandard des NIST und einen primären, zertifizierten Referenzstandard der PTB.
- Gebrauchsfertige Lösung ist in 30-mL-Tütchen erhältlich.
- Zur effizienten Prüfung ist im Lieferumfang ein detailliertes und chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA) enthalten.
- Das Produktetikett richtet sich nach ISO-Guide 31 und enthält Informationen über Bestellnummer, Artikelbeschreibung, Chargennummer, Sicherheitsdaten und Verfallsdatum.
- Das Verpackungsmaterial wurde umfassenden Stabilitätsstudien nach ISO-Guide 35 unterzogen.
- Bis +/- 0,03 bei 25 °C genau.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| bp 100 °C/1013 hPa | bp 109 °C/1013 hPa | bp 100 °C/1013 hPa | bp - |
| product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| pH 10.0 (25 °C in H2O) | pH 7.0 (25 °C in H2O) | pH 9.0 (25 °C in H2O) | pH 2.0 (25 °C in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferlösung
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
13840-56-7
13840-56-7
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1990040001 | 04022536741222 |