The pH specification for this product is certified to fall between 6.99 and 7.01. Precision must be measured using the specific instrument. The pH value is determined with a combined glass electrode after 5-point calibration according to DIN 19268, utilizing reference buffer solutions in accordance with DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph.Eur., and USP.
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
30 x 30 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 113,00 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
7.0 (25 °C in H2O)
bp
109 °C/1013 hPa
mp
-5 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum, zu erhalten.
Application
Features and Benefits
- Gemessen und qualifiziert in einem gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor.
- Rückführbar auf sekundäre Referenzstandards der NIST und primär zertifizierte Referenzstandards der PTB.
- Gebrauchsfertige Lösung; erhältlich in 30-mL-Tüten.
- Zur effizienten Prüfung ist im Lieferumfang ein detailliertes und chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA) enthalten.
- Das Produktetikett steht im Einklang mit ISO-Guide 31 und enthält Informationen über Auftragsnummer, Artikelbeschreibung, Chargennummer, Sicherheitsdaten und Verfalldatum.
- Das Verpackungsmaterial unterliegt ausführlichen Stabilitätsstudien gemäß ISO-Guide 35.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description (potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur® | description (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) Certipur® | description (di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), colour: green traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (20°C) Certipur® | description (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide solution), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (25°C) Certipur® |
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® |
| bp 109 °C/1013 hPa | bp 100 °C/1013 hPa | bp - | bp 100 °C/1013 hPa |
| mp -5 °C | mp - | mp - | mp - |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Hello, what is the precision of the pH buffer Certipur? Are they compliant to Chinese Pharmacopeia chapter 0631? Thank you very much in advance for support. Best regards. Niels