Fortfahren mit
1.99003
Pufferlösung
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide solution), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (25°C) Certipur®
Synonym(e):
Borsäure/Kaliumchlorid/Natriumhydroxid-Pufferlösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
30 x 30 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161705
€ 113,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
9.0 (25 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Die zertifizierte Borsäure/Kaliumchlorid/Natriumhydroxid-Pufferlösung wird gravimetrisch aus hochqualitativen Reagenzien und Wasser in einem registrierten Kalibrierlabor hergestellt. Die Messung des pH-Werts von 9,00 bei 25 °C erfolgt mithilfe einer kombinierten Glaselektrode im Anschluss an eine 5-Punkt-Kalibrierung. Die Messung erfolgt gemäß DIN 19268 und wird mit Referenzpufferlösungen im Einklang mit DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur. und USP durchgeführt. Der pH-Wert des Puffers ist stark temperaturabhängig. Aus diesem Grund muss während des Gebrauchs eine konstante Temperatur eingehalten werden.
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum, zu erhalten.
Application
Er wird als Puffer-Referenzstandard zur Kalibrierung von Messinstrumenten oder pH-Elektroden und als Kontrolle zum Messen des pH-Wertes anderer Lösungen verwendet.
Features and Benefits
  • In einem nach ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor gemessen und qualifiziert.
  • Rückführbar auf einen sekundären Referenzstandard des NIST und einen primären, zertifizierten Referenzstandard der PTB.
  • Gebrauchsfertige Lösung ist in 30-mL-Tütchen erhältlich.
  • Zur effizienten Prüfung ist im Lieferumfang ein detailliertes und chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA) enthalten.
  • Das Produktetikett richtet sich nach ISO-Guide 31 und enthält Informationen über Bestellnummer, Artikelbeschreibung, Chargennummer, Sicherheitsdaten und Verfallsdatum.
  • Das Verpackungsmaterial wurde umfassenden Stabilitätsstudien nach ISO-Guide 35 unterzogen.
  • Bis +/- 0,03 bei 25 °C genau.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.094611.990021.99004
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
bp
100 °C/1013 hPa
bp
-
bp
109 °C/1013 hPa
bp
100 °C/1013 hPa
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferlösung
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
199003000104022536731483