Fortfahren mit
196878-M
(±)-Bay K 8644
Synthetic dihydropyridine derivative that acts as an active Ca2+ slow channel agonist in neuroendocrine, muscle, thyroid and other cell types.
Synonym(e):
(±)-Bay K 8644
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15F3N2O4
Molekulargewicht:
356.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 35 mg/mL, ethanol: 35 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Ein synthetisches Dihydropyridin-Derivat, das ein aktiver, langsamer Ca2+-Kanalagonist in neuroendokrinen, Muskel-, Schilddrüsen- und anderen Zelltypen ist. Er verlängert die Öffnungsdauer eines einzelnen Kanals ohne die Schließdauer zu beeinflussen. Ein Ca2+-Kanalagonist vom L-Typ. Besteht aus zwei optischen Isomeren. Das (-)-Enantiomer besitzt stark gefäßverengende, positiv ionotrope und Ca2+-Agonisten-Eigenschaften, wogegen das (+)-Enantiomer schwach gefäßerweiternde, negativ ionotrope und Ca2+-Antagonisten-Eigenschaften aufweist. Der Nettoeffekt der racemischen Mischung ist der des negativen Enantiomers. Fördert die β-Zellproliferation/-regeneration.
Synthetisches Dihydropyridin-Derivat, das als aktiver, langsamer Ca2+-Kanalagonist in neuroendokrinen, Muskel-, Schilddrüsen- und anderen Zelltypen dient. Er verlängert die Öffnungsdauer eines einzelnen Kanals ohne die Schließdauer zu beeinflussen. Ein Ca2+-Kanalagonist vom L-Typ. Besteht aus zwei optischen Isomeren. Das (-)-Enantiomer besitzt stark gefäßverengende, positiv inotrope und Ca2+-Agonisten-Eigenschaften, wogegen das (+)-Enantiomer schwach gefäßerweiternde, negativ inotrope und Ca2+-Antagonisten-Eigenschaften aufweist. Der Nettoeffekt der racemischen Mischung ist der des negativen Enantiomers. Fördert die β-Zellproliferation/-regeneration.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Ca2+-Kanal vom L-Typ
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °C). Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 20 Tage haltbar.
Other Notes
Wang, W., et al. 2009. Proc. Natl. Acad. Sci. USA106, 1427.
Weigl, L.G., et al. 2000. J. Physiol.525 (pt. 2), 461.
Vannier, C., et al. 1995. Am. J. Physiol. 268, L201.
Bechem, M. und Hoffmann, H. 1993. Pflugers Arch. 424, 343.
Triggle, D.J. und Rompe, D. 1989. Trends Pharmacol. Sci. 10, 507.
Takasu, N., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun.143, 1107.
Tagliatela, M., et al. 1986. Brain Res.381, 356.
Franckowiak, G., et al. 1985. Eur. J. Pharmacol.114, 223.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B133B112203390
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 35 mg/mL, ethanol: 35 mg/mL
solubility
H2O: slightly soluble, ethanol: soluble (Organic solutions are stable for at least 20 days at RT.)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, methanol and ethanol: 63 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
methanol: 1.5 mg/mL, 100% DMSO: 100 mg/mL, 90% DMSO: 75 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
196878-1MG04055977206609
196878-5MG04055977206616