Fortfahren mit
196870
BAY 11-7082
≥98% (HPLC), solid, NF-kB/TNF-α inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
BAY 11-7082
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 151,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
BAY 11-7082, The BAY 11-7082, also referenced under CAS 19542-67-7, controls the biological activity of TNF-α. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 200 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(c1ccc(cc1)C)\C=C\C#N
InChI
1S/C10H9NO2S/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(12,13)8-2-7-11/h2-6,8H,1H3/b8-2+
InChI key
DOEWDSDBFRHVAP-KRXBUXKQSA-N
General description
Potenzieller Entzündungshemmer, der die durch TNF-α induzierbare Phosphorylierung von IκBα (IC50 = 10 µmol/l), selektiv und irreversibel hemmt, was zu einer verringerten Expression von NF-κB und Adhäsionsmolekülen führt. Beeinträchtigt die konstitutive Autosphosphorylierung von IκBα nicht. Hemmt die durch TNFα eingeleitete Oberflächenexpression der Endothelleukozyten-Zelladhäsionsmoleküle E-Selektin, VCAM-1 und ICAM-1. Eine 100-mmol/l-Lösung (10 mg/483 µl) von BAY 11-7082 (Kat.-Nr. 196871) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Potenzieller Entzündungshemmer. Hemmt die durch TNF-α induzierbare Phosphorylierung von IκB-α selektiv und irreversibel (IC50 = 10 µmol/l) ohne die konstitutive IκB-α-Phosphorylierung zu beeinflussen. Verringert die Zellkerntranslokation von NF-κB und hemmt die durch TNFα eingeleitete Oberflächenexpression der Endothelleukozyten-Zelladhäsionsmoleküle E-Selektin, VCAM-1 und ICAM-1. Die Hemmung von E-Selektin ist irreversibel (IC50~ 10 µmol/l). Außerdem steigert es die Aktivität von p38-Kinase und JNK-1 reversibel und stimuliert die Tyrosinphosphorylierung eines 130–140-kDa-Proteins.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Durch TNF-α induzierbare Phosphorylierung von IκBα
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 10 µmol/l hemmen die durch TNF-α induzierbare Phosphorylierung von IκBα
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Kamthong PJ. und Wu, M-C. 2001. Biochem. J. 356.
Izban, K.F., et al. 2000. Hum. Pathol.31, 1482.
Pierce, J.W., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 21096.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
196871481406481411
form
solid
form
liquid
form
solid
form
amorphous solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BAY 11-7082
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
"Toll-like Receptors (TLRs) are transmembrane proteins that are expressed on various immune cells. The extracellular N-terminal region of TLRs recognizes specific pathogen components. At least 13 different members of TLR family have been identified that detect different pathogen associated molecular patterns (PAMPs), including lipopolysaccharides, flagellin, bacterial CpG DNA, and viral RNA and DNA. Recognition of PAMPs by TLRs is considered as a key process for the induction of an inflammatory response."
Zhihong Chen et al.
The Journal of clinical investigation, 133(22) (2023-09-21)
Monocytes and monocyte-derived macrophages (MDMs) from blood circulation infiltrate glioblastoma (GBM) and promote growth. Here, we show that PDGFB-driven GBM cells induce the expression of the potent proinflammatory cytokine IL-1β in MDM, which engages IL-1R1 in tumor cells, activates the
Alejandro Sarrion-Perdigones et al.
Current protocols in molecular biology, 131(1), e122-e122 (2020-06-17)
Multiplex experimentation that can assay multiple cellular signaling pathways in the same cells requires orthogonal genetically encoded reporters that report over large dynamic ranges. Luciferases are cost-effective, versatile candidates whose output signals can be sensitively detected in a multiplex fashion.
Mohammed Soutto et al.
Cancer cell international, 21(1), 444-444 (2021-08-23)
H. pylori infection is the main risk factor for gastric cancer. In this study, we investigated H. pylori-mediated activation of STAT3 and NF-κB in gastric cancer, using in vitro and in vivo models. To investigate the activation of NF-κB and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
196870-10MG04055977206562