Fortfahren mit
19-160
BrdU (5-Brom-2′-desoxyuridin)
Used for the study of DNA synthesis where it is incorporated into DNA in place of thymidine, BrdU can be used in conjunction with anti-BrdU for immunocytochemical analysis of cell proliferation.
Synonym(e):
Bromdesoxyuridin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
shipped in
wet ice
Application
BrdU wird zur Untersuchung der DNA-Synthese eingesetzt, wobei es anstelle von Thymidin in DNA eingebracht wird. In Kombination mit Anti-BrdU kann es für die immunzytochemische Analyse der Zellproliferation verwendet werden.
Forschungskategorie
Alle
Physical form
C9H11BrN2O5
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B5002B9285B0631
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Immunocytochemical detection of S-phase cells in normal and neoplastic cervical epithelium by anti-BrdU monoclonal antibody
Fukuda, K, et al
Analytical and Quantitative Cytology and Histology, 12, 135-138 (1990)
Gabriel Schneebauer et al.
Journal of comparative physiology. B, Biochemical, systemic, and environmental physiology, 186(7), 867-877 (2016-05-06)
In a process called silvering, European eels prepare for their long-distance migration from European freshwater systems to the Sargasso Sea for reproduction. During this journey, eels perform extended diel vertical migrations, and the concomitant changes in hydrostatic pressure significantly affect
S Zhang et al.
Laboratory animals, 50(3), 185-197 (2015-09-09)
Inhalation anesthesia with isoflurane is a well-established and safe method used in small laboratory animals. In most cases oxygen is used as a carrier gas for isoflurane, but room air or mixtures of oxygen with air or nitrous oxide are
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z742925-19L04061841422082
306525-25G04061832339306
CLS159619L-1EA04061833881507
Z556084-1EA04061833699638
Z742930-19L04061841422136
BAF175750005-144EA04061832251219
Z219371-1EA04061832530765
Z219355-1EA04061832530741
Z742919-19L04061841423379
CAD4190-12EA04061832516875
Z742927-19L04061841423386
Z219347-1EA04061832530734
Z219363-1EA04061832530758
CAD4066-12EA04061832516653
CAD4189-12EA04061832516868
WHA182795704061831626988
Z284084-1EA04061826277423
Z370665-1EA04061832617497
MTCA8002B-1EA04065272269025
Z527130-1PAK04061833634653
Z527157-1PAK04061833634677
Z527149-1PAK04061833634660