Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 x 5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 285,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Katholyt K für Coulometrie, Coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones Aquastar®
product line
Aquastar®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: coulometric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
suitability
passes test for application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: coulometric | reaction suitability reaction type: coulometric | reaction suitability reaction type: coulometric | reaction suitability - |
| technique(s) Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) - |
| product line Aquastar® | product line Aquastar® | product line - | product line phyproof® Reference Substance |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| suitability passes test for application | suitability passes test for application | suitability passes test for application | suitability - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
wgk
WGK 2
hcodes
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4 + 123-39-7 + 97-99-4
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1880630010 | 04061841847755 |