Fortfahren mit
1.88062
Aquastar® Anolyte K
reagent for coulometric Karl Fischer titration for aldehydes & ketones, Aquastar®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 264,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NA.21
€ 264,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anolyt K für Coulometrie, coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones AQUASTAR®
product line
Aquastar®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: coulometric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
suitability
passes test for application
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Immune system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-86-4
CAS No.
288-32-4 + 109-86-4 + 67-66-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. E' adatto per il KF coulometrico senza diaframma?
    1 answer
    1. The Anolyte K and Catholyte K reagents are suitable for use with cells with a diaphragm, only.