Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
material
diaphragm (No)
reaction suitability
reaction type: coulometric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
transition temp
flash point 12.5 °C
suitability
passes test for application
storage temp.
15-25°C
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: coulometric | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: coulometric | reaction suitability - |
| technique(s) Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) - | technique(s) Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) - |
| material diaphragm (No) | material - | material - | material EPDM rubber , EPDM rubber device (ethylene propylene diene monomer) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| suitability passes test for application | suitability - | suitability passes test for application | suitability - |
| transition temp flash point 12.5 °C | transition temp - | transition temp - | transition temp - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
54.5 °F
flash_point_c
12.5 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4 + 67-56-1
Protokolle
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
Artikel
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
New Aquastar® Karl Fischer Anolyte for precise and reproducible determination of low water content in the range of 10 ppm to 10000 ppm for cells without a diaphragm.
Verwandter Inhalt
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1880790545 | 04054839754777 |
| 1880790500 | 04054839537127 |