Fortfahren mit
178488
Apoptose-Inhibitor
The Apoptosis Inhibitor, also referenced under CAS 54135-60-3, controls the biological activity of Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Apoptose-Inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CCCC(=O)C1CC2C(=O)CCCC2=O
InChI
1S/C13H16O4/c14-10-3-1-4-11(15)8(10)7-9-12(16)5-2-6-13(9)17/h8-9H,1-7H2
InChI key
ILUMEPMGPCKGHH-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeabler Inhibitor der Einleitung der Apoptose (IC50 = 67 µg/ml in durch FasL stimulierten WC8-Zellen, 130 µg/ml in durch Etoposid stimulierten U937-Zellen). Die Wirkungen sind der Hemmung der Caspase-3-Aktivierung zuzuschreiben. Caspase-3 wird jedoch selbst bei 1 mg/ml nicht direkt gehemmt.
Ein zellpermeables Bis(Cyclohexan-1,3-diketon), das die Einleitung der Apoptose in durch FasL stimulierten WC8-Zellen (IC50 = 67 µg/ml) und durch Etoposid stimulierten U937-Zellen (IC50 = 130 µg/ml) hemmt. Die antiapoptotische Wirkung ist der Hemmung der Caspase-3-Aktivierung (IC50 = 334 nmol/l) zuzuschreiben, jedoch findet keine direkte Hemmung der Caspase-3-Enzymaktivität statt. Hemmt erhöhte Werte der Leberenzyme Alaninaminotransferase und Aspartataminotransferase in einem Mausmodell von durch Anti-Fas eingeleiteter Hepatitis. Die topische Anwendung reduziert die durch Chemotherapie eingeleitete Alopezie (Haarausfall) bei neugeborenen Ratten.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Einleitung der Apoptose
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 67 µg/ml in durch FasL stimulierten WC8-Zellen, 130 µg/ml in durch Etoposid stimulierten U937-Zellen
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Tsuda, T., et al. 2001. Eur. J. Pharmacol.433, 37.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
400012528111218710
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
178488-10MG04055977204780