There is no user setting to adjust the reaction time. A procedure to set a countdown before reading is available on page 13 of the user manual, which can be found in the documents section of the website.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 709,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Move DC,
product line
Spectroquant®
Quality Segment
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move DC
storage temp.
15-25°C
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| compatibility for use with Spectroquant® Move DC | compatibility for use with Spectroquant® Move 100 | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600 | compatibility for use with Spectroquant® Move DC |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| product line Spectroquant® | product line - | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® |
microbialanalysis | microbialanalysis | - | - |
Artikel
Erfahren Sie mehr über die Desinfektionskontrolle und die Auswahl des richtigen Desinfektionsmittels unter den verschiedenen verfügbaren Methoden und Instrumenten auf Basis von Photometrie und Reflektometrie.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Verwandter Inhalt
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1736350001 | 04027269904838 |
-
Procedure for setting the response time of the Spectroquant Move DC device