Fortfahren mit
1.19301
Reference Standard
traceable to NIST SRM 2032, 935a (for chlorine, chlorine dioxide, ozone), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 158,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
€ 158,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
traceable to NIST SRM 2032, 935a (for chlorine, chlorine dioxide, ozone)
Quality Segment
product line
Spectroquant®
specific analyte(s)
ozone
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move DC
storage temp.
15-25°C
General description
for chlorine, chlorine dioxide, ozone Spectroquant®
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Provide more information on the size and dimensions of the vials for product 1193010001? Specifically, what is the height and volume of the vials?
    1 answer
    1. The Spectroquant Reference Standards kit 119301 is specifically designed for use with the Move DC photometer. The kit comprises a zero standard and 3 standards of varying concentrations for each of the following parameters:
      - Chlorine: 0.3 - 1.2 - 3.0 mg/L
      - Chlorine dioxide: 0.3 - 1.2 - 3.0 mg/L
      - Ozone: 0.2 - 0.8 - 2.0 mg/L
      The vials included in the kit have a diameter of 24 mm, a height of 45 mm, and are filled with 10 mL of standard solution.