1.73632
Move 100 Hand-held Colorimeter
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Move 100 Colorimeter,
Methode(n)
photometry: suitable
Qualitätsniveau
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses handliche und tragbare Colorimeter, das unter Verwendung unserer qualitativ hochwertigen Spectroquant® Testkits über 100 vorprogrammierte Methoden verfügt, deckt alle wichtigen Parameter der Wasseranalyse in einem einzigen Instrument ab. Dieses handliche, batteriebetriebene Instrument wird mit einer Tragetasche geliefert und ist für Fertigungsprüfungen und Außeneinsätze konzipiert.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Photometric determination using the Griess method subsequent to extraction
Photometrische Bestimmung mit Chromazurol S nach der Fusionsschmelze
Photometrische Bestimmung mit der Griess-Methode im Anschluss an die Extraktion
Method: Photometric determination with 2,2'-dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid (Ellman's reagent)
Verwandter Inhalt
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.