Fortfahren mit
17-218
Ras-Aktivierungsassay-Kit
Synonym(e):
Ras-Aktivitätsassay
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Upstate®
Quality Level
technique(s)
activity assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... MRAS(22808)
General description
Muskel-RAS-Onkogenhomolog (MRAS) spielt sie eine Schlüsselrolle bei kardiovaskulären Erkrankungen. Das MRAS-Gen kodiert ein Mitglied der RAS-Superfamilie von GTP-Bindungsproteinen. MRAS kommt in allen Geweben vor, insbesondere im kardiovaskulären System. Es ist an der Signalübertragung beteiligt, einschließlich Zellwachstum und -differenzierung.[1]
Packaging
Kit-Kapazität: 30 Assays:
Analysis Note
Dieses Kit fällte Ras-GTP aus mit GTPγS beladenen HeLa-Zelllysaten aus. Das ausgefällte Ras-GTP wurde mittels Western-Immunoblot unter Verwendung von 1μg/ml Anti-Ras, Klon RAS10, detektiert.
Other Notes
Ersetzt: SGT435
Ras-Assay-Reagenz (Raf-1 RBD, Agarose) (Best.-Nr. 14-278)
Anti-Ras, Klon RAS10 (Best.-Nr. 05-516)
100X GTPγS, 10mM (Best.-Nr. 20-176)
100X GDP, 100mM (Best.-Nr. 20-177)
Mg2+ Lyse/Waschpuffer, 5X (Best.-Nr. 20-168)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
17-28317-29417-441
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, affinity binding assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, affinity binding assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, affinity binding assay: suitable (G-protein)
UniProt accession no.
O14807
UniProt accession no.
P63000
UniProt accession no.
P08134, P61586, P62745
UniProt accession no.
P63000
NCBI accession no.
NM_001085049.1, NM_012219.3
NCBI accession no.
NM_006908.3, NM_018890.2, NM_198829.1
NCBI accession no.
NM_001664.2
NCBI accession no.
NM_006908.3, NM_018890.2, NM_198829.1
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
Gene Information
human ... MRAS(22808)
Gene Information
human ... RAC1(5879)
Gene Information
human ... RHOA(387)
Gene Information
human ... RAC1(5879)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
"Aging: getting older, exhibiting the signs of age, the decline in the physical (and mental) well-being over time, leading to death. Since the beginning of time, man has been obsessed with trying to slow down, stop, or even reverse the signs of aging. Many have gone as far as experimenting with nutritional regimens, eccentric exercises, fantastic rituals, and naturally occurring or synthetic wonder-elements to evade the signs of normal aging. Biologically speaking, what is aging? And what does the latest research tell us about the possibility of discovering the elusive “fountain of youth”? Many advances in our understanding of aging have come from systematic scientific research, and perhaps it holds the key to immortality. Scientifically, aging can be defined as a systems-wide decline in organismal function that occurs over time. This decline occurs as a result of numerous events in the organism, and these events can be classified into nine “hallmarks” of aging, as proposed by López-Otin et al. (2013). Several of the pathologies associated with aging are a direct result of these events going to extremes and may also involve aberrant activation of proliferation signals or hyperactivity. The hallmarks of aging have been defined based on their fulfillment of specific aging related criteria, such as manifestation during normal aging, acceleration of aging if experimentally induced or aggravated, and retardation of aging if prevented or blocked, resulting in increased lifespan. The nine hallmarks of aging are genomic instability, telomere attrition, epigenetic alterations, loss of proteostasis, deregulated nutrient sensing, mitochondrial dysfunction, cellular senescence, stem cell exhaustion, and altered intercellular communication. The biological processes underlying aging are complex. By understanding the hallmarks in greater detail, we can get closer to developing intervention strategies that can make the aging process less of a decline, and more of a recline."
AnhCo Nguyen et al.
Molecular and cellular biology, 22(9), 3035-3045 (2002-04-10)
While scaffold proteins are thought to be key components of signaling pathways, their exact function is unknown. By preassembling multiple components of signaling cascades, scaffolds are predicted to influence the efficiency and/or specificity of signaling events. Here we analyze a
Richard J Calvert et al.
Analytical biochemistry, 343(2), 283-292 (2005-07-16)
Accurate measurement of activity of wild-type K-ras protein is important due to its tumor suppressor action in tissues such as lung. A published method by Taylor and co-workers uses plasmid-containing Escherichia coli cells to produce a glutathione-S-transferase/raf-1 ras binding domain
X Shen et al.
The Biochemical journal, 352 Pt 3, 913-919 (2000-12-06)
Interleukin 1beta (IL-1beta) suppresses the IL-6-dependent induction of type II acute-phase response genes, but the underlying mechanism for this suppression remains uncertain. Here we report that treatment of human hepatocullular carcinoma HepG2 cells with IL-1beta inhibited the IL-6-dependent binding of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
17-21804053252516689