Fortfahren mit
1.70325
Iridium-ICP-Standard
IrCl3 in HCl 7% 1000 mg/l Ir Certipur®
Synonym(e):
ICP-Iridium-Referenzstandard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Ir in 7% HCl
technique(s)
ICP: suitable
density
1.034 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
In unserem Bestreben, nachhaltiger zu werden, stellen wir COAs künftig digital bereit – laden Sie diese direkt von unserer Website herunter. Im Dokumentenbereich können Sie Ihr Zertifikat abrufen und die zertifizierten Werte einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdaten einsehen.
Application
Der Iridium-ICP-Standard eignet sich als Kalibrierungsstandard zur Bestätigung der Lösung von Iridium durch Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS).
Analysis Note
1.000 mg/l Ir in 7%iger Salzsäure, hergestellt mit hochreinem IrCl3, HCl und Wasser
Other Notes
Eine vollständige Liste unserer Certipur®-Reihe von Referenzmaterialien für ICP und AAS sowie technische Daten und Musterzertifikate finden Sie auf unserer Website zu ICP- und AAS-Standards.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.703241.703381.70340
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
grade
reference material
grade
certified reference material
grade
reference material
grade
certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c