Quality Segment
grade
reference material
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Os in 7% HCl
technique(s)
ICP: suitable
density
1.034 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Other Notes
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12125-08-5