Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L P in H2O
technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
density
1.000 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Sie können das Zertifikat auch auf http://www.sigma-aldrich.com herunterladen, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten, Ablaufdatum und ausführlichen Informationen zu Spurenverunreinigungen zu erhalten.
Application
- Bestimmung von Metallen und Phosphor in Gemüsesamen durch ICP-OES und ICP-MS
- Quantifizierung von Phosphor in Proteinproben mittels Quadrupol-Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-QMS)
- Entwicklung und Validierung eines ICP-OES-Verfahrens (Optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma) zur Bestimmung von Seltenen Erden, Thorium, Yttrium und Phosphor in Monazitproben
- Vergleichsanalyse von Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) und Kolorimetrie zur Bestimmung des gesamten und extrahierten Phosphors in Böden
- Elektrochemische Messung von gelöstem Phosphor in Kanalwasserproben
- Bestimmung von Phosphor und Kalium in kommerziellen anorganischen Düngemitteln mittels ICP-OES
Analysis Note
Other Notes
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) ICP: suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| product line Certipur® | product line Certipur® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) environmental | application(s) industrial qc |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ICP-Standard für Phosphor
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1703400100 | 04022536760735 |