Fortfahren mit
1.70227
Molybdenum standard solution
traceable to SRM from NIST (NH4)6Mo7O24 in H2O 1000 mg/I Mo Certipur®
Synonym(e):
Mo Calibration Solution for ICP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Level
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Mo in H2O
technique(s)
AAS: suitable
pH
4 (20 °C in H2O)
density
1.000 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Molybdenum standard solution may be used as a calibration standard in the determination of molybdenum in steels by atomic absorption spectroscopy.
Analysis Note
1000 mg/L Mo in H2O, prepared with high-purity(NH4)6Mo7O24 and water
Other Notes
For a complete product listing of our Certipur® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.099261.70334NIST3134
grade
certified reference material
grade
analytical standard
grade
certified reference material
grade
certified reference material
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
-
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
product line
Certipur®
product line
Titrisol®
product line
Certipur®
product line
-
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
-
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
agency
-
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
agency
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12027-67-7
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Determination of molybdenum in steels by flow-injection spectrophometry
Krug F, et al.
Analytica Chimica Acta, 161, 245-255 (1984)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
170227010004022536757445
170227050004022536757780