Fortfahren mit
1.09926
Molybdenum standard
1000 mg Mo, [(NH4)6Mo7O24 4H2O in 0.7% NH4OH] Titrisol®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 amp
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,40
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 51,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Mo
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
9.2 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Molybdenumstandard is used as a standard solution to determine the concentration ofmolybdenum in silicate geological samples using Flame Atomic Absorptionspectrometry.
Features and Benefits
  • Titrisol® offers a wide range of concentrated single-element standards.
  • Dilute the concentrated solution to achieve the desired standard concentration.
  • Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
  • Accompanied with a batch-specific certificate of analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelf life.
  • Provides reliable and reproducible results.
Analysis Note
content (Mo): 1000 mg / Ampoule
Determination method:Titration with lead(II)nitrate solution .
(traceable to NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 5 mg
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12027-67-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)