Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Mo in water
technique(s)
ICP: suitable
pH
4 (20 °C in H2O)
density
1.000 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Sie können das Zertifikat auch auf http://www.sigma-aldrich.com herunterladen, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten, Ablaufdatum und ausführlichen Informationen zu Spurenverunreinigungen zu erhalten.
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description traceable to SRM from NIST (NH4)6Mo7O24 in H2O 1000 mg/l Mo Certipur® | description traceable to SRM from NIST H3PO4 in H2O 1000 mg/l P Certipur® | description traceable to SRM from NIST H2PtCl6 in HCl 7% 1000 mg/l Pt Certipur® | description TraceCERT®, 10 g/L Mo in nitric acid and hydrofluoric acid (nominal concentration) |
| technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| agency suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8 | agency suitable for EPA 200.7 | agency - | agency - |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
| density 1.000 g/cm3 at 20 °C | density 1.000 g/cm3 at 20 °C | density 1.034 g/cm3 at 20 °C | density - |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12027-67-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?