Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 133,00 |
Über diesen Artikel
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 555
assay
≥99% (acidimetric)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 M
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
General description
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade - | grade reagent grade | grade - |
| assay ≥99% (acidimetric) | assay - | assay - | assay 99.999% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form crystalline solid | form solid | form crystalline powder | form crystals and lumps |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. - |
| solubility water: 1 M | solubility 754-764 g/L | solubility - | solubility acetone: insoluble(lit.), ethanol: insoluble(lit.) |
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 168356-1KG | 04055977207712 |