Fortfahren mit
204501
Ammoniumsulfat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Mascagnit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 458,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.14
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38030408
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
EC Number:
231-984-1
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Form:
crystals and lumps
Solubility:
acetone: insoluble(lit.), ethanol: insoluble(lit.)
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
crystals and lumps
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pH
5.0-6 (25 °C, 132 g/L)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
acetone: insoluble(lit.), ethanol: insoluble(lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
General description
Ammonium sulfate is a less corrosive sulfating agent that is used to synthesize the highly efficient acid catalyst for biodiesel production.
It can also be used to enhance the stability of perovskite solar cells. The incorporation of sulfate species minimizes chemical degradation at the perovskite/ETL interface. It is insoluble in acetone, alcohol and ether.
Application
Ammonium sulfate can be used:
  • As a structure-directing agent (SDA) to prepare hexagonal WO3 nanorod thin films for high-performance energy storage devices. The addition of (NH4)2SO4 prevents agglomeration of crystals.
  • As an electrolyte for aqueous ammonium dual-ion batteries and MnO2/carbon supercapacitors.
  • As a blowing agent to prepare porous carbon structures for supercapacitors. These porous materials show high capacitance and long-term stability.
  • To enhance the stability of perovskite solar cells. The incorporation of sulfate species minimizes chemical degradation at the perovskite/ETL interface.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A441890187409978
description
99.999% trace metals basis
description
Molecular Biology, ≥99.0%
description
anhydrous, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99.0%
description
BioUltra, ≥99.0% (T)
form
crystals and lumps
form
powder
form
powder
form
crystals
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (T)
solubility
acetone: insoluble(lit.), ethanol: insoluble(lit.)
solubility
H2O: 0.667 g/mL
solubility
water: soluble 132 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumsulfat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf