Fortfahren mit
1.01211
Ammoniumsulfat
for biochemistry
Synonym(e):
Mascagnit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,10
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 231,00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.570,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.14
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-984-1
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Form:
solid
€ 64,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
Quality Segment
form
solid
potency
2840 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (100 g/L in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
754-764 g/L
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
850 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
General description
für die Biochemie
Application
Ammoniumsulfat für die Biochemie. CAS-Nr. 7783-20-2, EG-Nummer 231-984-1.
Analysis Note
Gehalt (alkalimetrisch)≥ 99,5 %Unlösliche Anteile≤ 0,005 %pH-Wert (5 %; Wasser)4,5–5,5Chlorid (Cl)≤ 0,0005 %Nitrat (NO₃)≤ 0,001 %Phosphat (PO₄)≤ 0,0005 %As (Arsen)≤ 0,0001 %Ca (Calcium)≤ 0,001 %Cd (Cadmium)≤ 0,0001 %Cu (Kupfer)≤ 0,0001 %Fe (Eisen)≤ 0,0002 %Pb (Blei)≤ 0,0001 %Zn (Zink)≤ 0,0001 %Glührückstand (als Sulfat)≤ 0,01 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2150-OP9018741.04161
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
500
form
solid
form
crystalline powder
form
powder
form
solid
solubility
754-764 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble 132 g/L at 20 °C
solubility
-
pH
5 (100 g/L in H2O)
pH
-
pH
5-6 (25 °C, 132 g/L)
pH
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumsulfat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Experience effective immobilization of protein A on wide-pore epoxy-modified silica monoliths for mAb separation, showcasing the efficiency of Chromolith® WP 300 columns in achieving faster and highly reproducible biomolecule separations.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101211500004022536018041
101211905004022536018065
101211100004022536018027