Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 135,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
C464.6, monoclonal
species reactivity
pig, rat, Xenopus, human, rabbit, mouse, monkey, canine
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATP1A3(478)
General description
Immunogen
Application
Ionenkanäle und Transporter
Neurowissenschaft
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| clone C464.6, monoclonal | clone C464.6, monoclonal | clone 1H6, monoclonal | clone C464.8, monoclonal |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information human ... ATP1A3(478) | Gene Information human ... ATP1A3(478) | Gene Information - | Gene Information human ... ATP1A3(478) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity pig, rat, Xenopus, human, rabbit, mouse, monkey, canine | species reactivity mouse, human, rabbit, Xenopus, sheep, monkey, canine, pig, rat | species reactivity vertebrates | species reactivity rabbit, bovine, canine, human, rat |
| conjugate ALEXA FLUOR™ 488 | conjugate ALEXA FLUOR™ 555 | conjugate ALEXA FLUOR™ 488 | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c