Alle Fotos(2)
Key Documents
05-369X-555
Sigma-Aldrich
Anti-Na+/K+-ATPase α-1-Antikörper, Klon C464.6, Alexa Fluor 555
clone C464.6, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-CMT2DD
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 555
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
C464.6, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rabbit, Xenopus, sheep, monkey, canine, pig, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATP1A3(478)
Spezifität
Für die α-1-Untereinheit-Isoform spezifisch.
Immunogen
Von Membranfraktionen des äußeren Nierenmarks von Kaninchen isolierte aufgereinigte Na+/K+-ATPase.
Anwendung
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & -transporter
Weisen Sie Na+/K+-ATPase α-1 mit diesem Anti-Na+/K+-ATPase α-1-Antikörper, Klon C464.6, Alexa Fluor 555 nach, der für die Verwendung in FC, IF und WB validiert ist.
Qualität
Immunblot-Analyse: 2 µg/ml dieser Charge wiesen die α-1-Untereinheit in 40 μg eines mikrosomalen Rattenhirnpräparats nach.
Immunzytochemie: 2 µg/ml dieser Charge zeigten eine positive Immunfärbung für die α-1-Untereinheit in Colo-205-Zellen.
Durchflusszytometrie: 0,2 μg dieser Charge wies die α-1-Untereinheit in fixierten H292-Zellen nach (siehe Daten).
Zielbeschreibung
113 kDa
Physikalische Form
25 µg mit Alexa Fluor 555 konjugiertes, über Protein G aufgereinigtes Maus-IgG1κ in 100 µl PBS mit 1 % BSA. 0,05 % Tween-20, 0,05 % Natriumazid. Bei 4 °C flüssig.
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Nicht einfrieren. Material nicht in verdünnter Form aufbewahren. Bei 4 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Einschließlich Negativkontrolle: Katalognr. 16-239, mit Alexa Fluor 555 konjugiertes normales Maus-IgG.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Alexa Fluor ist eine eingetragene Marke von Molecular Probes, Inc.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Carles Barceló et al.
Journal of cell science, 126(Pt 20), 4553-4559 (2013-08-15)
Activating mutations in the K-Ras small GTPase are extensively found in human tumors. Although these mutations induce the generation of a constitutively GTP-loaded, active form of K-Ras, phosphorylation at Ser181 within the C-terminal hypervariable region can modulate oncogenic K-Ras function