Merck
05-382
Anti-Na+/K+-ATPase β-1-Antikörper, Klon C464.8
clone C464.8, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-AHC2, Anti-ATP1A1, Anti-CAPOS, Anti-DEE99, Anti-DYT12, Anti-RDP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
200 μG
€ 623,00
€ 623,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
C464.8, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
39
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
C464.8, monoclonal
species reactivity
rabbit, bovine, canine, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... ATP1A3(478)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
05-369X-55505-36907-674
clone
C464.8, monoclonal
clone
C464.6, monoclonal
clone
C464.6, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
species reactivity
rabbit, bovine, canine, human, rat
species reactivity
mouse, human, rabbit, Xenopus, sheep, monkey, canine, pig, rat
species reactivity
rabbit, monkey, sheep, mouse, Xenopus, human, pig, canine, rat
species reactivity
rat
Gene Information
human ... ATP1A3(478)
Gene Information
human ... ATP1A3(478)
Gene Information
human ... ATP1A3(478)
Gene Information
human ... ATP1A2(477)
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
General description
Breite Bande mit einer ersichtlichen Molekülmasse von 48–55 kDa aufgrund von Glykosylierung
Klon C464.8, wird auch Klon 8A genannt
Immunogen
Von Membranfraktionen des äußeren Nierenmarks von Kaninchen isolierte aufgereinigte Na+/K+-ATPase.
Application
Dieser Anti-Na+/K+-ATPase β-1-Antikörper, Klon C464.8, ist zur Verwendung in IH und WB für den Nachweis von Na+/K+-ATPase β-1 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & -transporter
Biochem/physiol Actions
Erkennt die β-1-Untereinheit-Isoform von Na+/K+.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigtes Immunglobulin in über Protein G aufgereinigtem Immunglobulin in PBS mit 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Wird in den meisten Geweben exprimiert, einschließlich Hirn, Herz und Niere
Regelmäßig mittels Immunblot an mikrosomalen Präparaten von Hirn, Herz oder Niere von Ratten beurteilt
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Man Liang et al.
The Journal of biological chemistry, 282(14), 10585-10593 (2007-02-14)
Recent studies have ascribed many non-pumping functions to the Na/K-ATPase. Here, we present experimental evidence demonstrating that over half of the plasma membrane Na/K-ATPase in LLC-PK1 cells is performing cellular functions other than ion pumping. This "non-pumping" pool of Na/K-ATPase
Motor neuron degeneration in amyotrophic lateral sclerosis mutant superoxide dismutase-1 transgenic mice: mechanisms of mitochondriopathy and cell death.
Lee J Martin,Zhiping Liu,Kevin Chen,Ann C Price,Yan Pan,Jason A Swaby,W Christopher Golden
The Journal of Comparative Neurology null
Regional distribution of Na,K-ATPase activity in porcine lens epithelium
Tamiya, S., et al
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 44, 4395-4399 (2003)
J Codina et al.
The Journal of biological chemistry, 273(14), 7894-7899 (1998-05-09)
Previous experiments from our laboratory (Codina, J., Kone, B. C., Delmas-Mata, J. T., and DuBose, T. D., Jr. (1996) J. Biol. Chem. 271, 29759-29763) demonstrated that the alpha-subunit of the colonic H+, K+-ATPase (HKalpha2) requires coexpression with a beta-subunit to
Analysis of subunit assembly of the Na-K-ATPase.
Fambrough, D M, et al.
The American Journal of Physiology, 266, C579-C589 (1994)