Fortfahren mit
1.59270
Methylenblau (C.I. 52015)
redox indicator, Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Methylenblau, Methylthioniniumchlorid, 3,7-Bis(dimethylamino)-phenothiaziniumchlorid, Tetramethylthioniniumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,20
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 214,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18ClN3S · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.90
NACRES:
NA.05
EC Index Number:
200-515-2
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3599847
€ 58,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Methylenblau (C.I. 52015), Reag. Ph Eur
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur., suitable for SM 4500 - NH3
form
powder
potency
1180 mg/kg LD50, oral (Rat)
loss
10-15% loss on drying, 110 °C
color
dark green
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
solubility
50 g/L
bulk density
400‑600 kg/m3
λmax
660-665 nm at 50% in ethanol
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Aussehen: Dunkelgrünes Pulver, ggf. mit granularen und hellen Bestandteilen.
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Maximale Absorption λmax. (Ethanol 50 %): 660–665 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm(λmax; 0,003 g/L; Ethanol 50 %): 2250–2750
Trocknungsverlust (110 °C): 10–15 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M9140457250Y0001744
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
solubility
50 g/L
solubility
H2O: 4mg/4ml
solubility
water: 4 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
agency
reag. Ph. Eur., suitable for SM 4500 - NH3
agency
certified by the BSC
agency
-
agency
-
color
dark green
color
dark green
color
dark green
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylenblau (C.I. 52015)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
159270001004022536241753
159270010004022536956909
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is there any data of chemical purity for this reagent? The only purity factor I can deduce from CoA is 100-LOD but I am wondering if there's an chromatographic purity somewhere.
    1 answer
    1. The purity of this product is not determined. Please see the link below to review product M9140, Methylene Blue, which has a minimum dye content of 82%.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/m9140
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. İs this product Pharmagrade,Usp certificiate? Use for human oraly.?
    1 answer
    1. This product is not a pharmaceutical grade product and is not suitable for human or animal use. Unfortunately, a pharmaceutical grade methylene blue is not currently offered.