457250
Methylenblau
Inhibitor of soluble guanylate cyclase.
Synonym(e):
Methylthioniniumchlorid, 3,7-bis(Dimethylamino)phenothiazin-5-ium-Chlorid, Methylenblau
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
dark green
Löslichkeit
water: 40 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[s]1c2c(nc3c1cc(cc3)N(C)C)cc[c](c2)=[N+](C)C.[Cl-]
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Hedrum, A., et al. 1994. Biotechniques17, 118.
Lim, C.S., and Hunt, C.A. 1994. Biotechniques17, 626.
Yezzi, M.J., et al. 1994. J. Immunol.152, 3064.
Mayer, B., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 367.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2