Fortfahren mit
1.59166
Acetic acid solution
greener alternative
30%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Essigsäure -Lösung, Methancarbonsäure-Lösung, Methylameisensäure-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.05
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506007
Concentration:
29.0-31.0 % (w/v) (acetic acid)
Form:
liquid
€ 42,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Essigsäure 30 %, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
liquid
expl. lim.
4-19.9 % (v/v) acetic acid)
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
29.0-31.0 % (w/v) (acetic acid)
transition temp
flash point >100 °C
density
1.039 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
SMILES string
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to providing greener alternatives that adhere to the 12 Principles of Greener Chemistry. This acetic acid is bio-renewable and produced from sustainably sourced beechwood, minimizing waste and promoting resource efficiency. Thus it aligns with ′Waste Prevention′, and ′Use of Renewable Feedstocks′.
Analysis Note
Gehalt: 29,0 - 31,0 % (w/v)
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.000621.018305.43808
concentration
29.0-31.0 % (w/v) (acetic acid)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7978, suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 533, suitable for EPA 8327, suitable for EPA ACB B21-02, suitable for ISO 21675 2019, suitable for ISO 25101, suitable for ISO/CEN 15968-2010
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
no temp limit
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
density
1.039 g/cm3 at 20 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Essigsäure 30 %
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
159166050004022536241326