Merck
5.43808
Supelco
Acetic acid
100%, for HPLC LiChropur
Synonym(e):
Essigsäure, Eisessig, Methancarbonsäure, Methylameisensäure
Größe auswählen
100 ML
€ 89,80
250 ML
€ 198,00
€ 89,80
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 89,80
250 ML
€ 198,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2H
Molekulargewicht:
60.05
Beilstein:
506007
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51242002
EG-Index-Nummer:
200-580-7
NACRES:
NA.21
Agentur:
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7978
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
pH-Wert:
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
€ 89,80
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Essigsäure 100 %, for HPLC LiChropur
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7978
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.07 (vs air)
Dampfdruck
15.4 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99.8% (alkalimetric)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
485 °C
Methode(n)
HPLC: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.371 (lit.)
pH-Wert
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Kinematische Viskosität
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 39 °C
Kationenspuren
Al: ≤0.02 ppm
Ca: ≤10.0 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.050 ppm
K: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.050 ppm
NH4+: ≤10.0 ppm
Na: ≤0.20 ppm
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChIKey
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
100%ige Essigsäureist ein hochreines chemisches Reagenz, das bei der Hochleistungsflüssig-chromatografie (HPLC) verwendet wird. Es wird als Modifikator der mobilen Phasen oderals Lösungsmittelzusatz zur Einstellung des pH-Werts und für eine verbesserte Trennung von Analyten verwendet.[1]
Anwendung
Für die anschließende Analyse von Aciclovir und Ganciclovir in Humanplasma mittels flüssigchromatografischer Spektrofluorometrie kann der pH-Wert der Natriumheptan-Sulfonat-Lösung mit 100%iger Essigsäure eingestellt werden.[1]
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
102.2 °F
Flammpunkt (°C)
39 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Analysis of phenolic constituents of biological interest in red wines by high-performance liquid chromatography
Lopez M, et al.
Journal of Chromatography A, 922(1-2) (2001)
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.