Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 113,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Essigsäure (Eisessig) 100 %, for analysis EMPARTA® ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
15.4 hPa ( 20 °C)
product line
EMPARTA®
assay
≥99.7% (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
485 °C, 800 °F
potency
3310 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.0004 meq/g Titratable base, ≤100 ppm Acetic anhydride
evapn. residue
≤10 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
transition temp
flash point 39 °C
solubility
soluble 602.9 g/L
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 ppm, sulfate (SO42-): ≤1 ppm
cation traces
Fe: ≤0.2 ppm, heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Screening Ultra-Stable (Phenazine)dioxyalkanocic Acids with Varied Water-Solubilizing Chain Lengths for High-Capacity Aqueous Redox Flow Batteries: Diese Studie untersucht die Anwendung von Phenazin-basierten Verbindungen, wobei Essigsäurederivate als lösliche Mediatoren in Redox-Flow-Batterien wirken, was Einblicke in die Optimierung von Batterieelektrolyten für verbesserte Kapazität und Stabilität ermöglicht (Liu et al., 2024).
- Ambient Aqueous Synthesis of Imine-Linked Covalent Organic Frameworks (COFs) and Fabrication of Freestanding Cellulose Nanofiber@COF Nanopapers: Diese Forschung demonstriert die Verwendung von Essigsäure bei der umweltfreundlichen Synthese von Imin-gebundenen kovalenten organischen Gerüsten und unterstreicht ihre Rolle bei der Weiterentwicklung von Praktiken der grünen Chemie in der Materialwissenschaft (Kong et al., 2024).
- Green, Safe, and Reliable Synthesis of Bimetallic MOF-808 Nanozymes With Enhanced Aqueous Stability and Reactivity for Biological Applications: Es wird Eisessig verwendet, um den pH-Wert während der Synthese von MOF-808-Nanozymen zu modulieren und so deren biologische Verträglichkeit und Stabilität für potenzielle therapeutische Anwendungen zu verbessern (Simms et al., 2024).
- Dual-Functional Manganese-Doped ZnO-MOF Hybrid Material with Enhanced Hydrolytic Stability: In dieser Studie ist Essigsäure ein integraler Bestandteil der Synthese eines metallorganischen Gerüsts auf ZnO-Basis und verbessert dessen hydrolytische Stabilität und Funktionalität als Sensor für die Umweltüberwachung (Asadevi et al., 2023).
- Extraction of Nucleotides from Dietary Supplements by Newly Synthesized Adsorbents: In der Forschung wird Essigsäure im Extraktionsprozess von Nukleotiden aus Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt, was ihre Effizienz bei der Steigerung der Ausbeute und Reinheit der extrahierten Verbindungen unterstreicht. (Studzińska et al., 2023).
Analysis Note
Farbe: ≤ 10 Hazen
Titrierbare Base: ≤ 0,0004 meq/g
Essigsäureanhydrid: ≤ 100 ppm
Chlorid (Cl): ≤ 1 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,5 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 1 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,2 ppm
Kaliumdichromat reduzierende Substanzen: entspricht
Kaliumpermanganat reduzierende Substanzen: entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 10 ppm
Verdünnungstest: entspricht
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - | grade - |
| assay ≥99.7% (acidimetric) | assay ≥99.8% (alkalimetric) | assay ≥99.8% (acidimetric), 100% | assay ≥96.0% (alkalimetric) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C |
| solubility soluble 602.9 g/L | solubility soluble 602.9 g/L | solubility soluble 602.9 g/L | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Essigsäure (Eisessig) 100 %
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F
flash_point_c
39 °C