Fortfahren mit
1.14291
Acetonitril
≥99.8% (GC), HPLC grade, isocratic grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.05
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-835-2
UNSPSC Code:
12191502
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741857
Assay:
≥99.8% (GC)
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
81-82 °C (lit.)
Vapor pressure:
72.8 mmHg ( 20 °C), 97 hPa ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Acetonitril, isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv®
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C), 97 hPa ( 20 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
524 °C, 973 °F
expl. lim.
16 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0005 meq/g Acidity, ≤0.05% Water
evapn. residue
≤4.0 mg/L
transmittance
195 nm, ≥70%, 200 nm, ≥90%, 240 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
transition temp
flash point 2 °C
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
PFAS testing
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Mit ihrer hohen UV-Durchlässigkeit, geringen Partikelzahl, geringen Azidität und Alkalinität und ihrem geringen Abdampfrückstand sind LiChrosolv®-Lösungsmittel ideal für reproduzierbare Trennungen. Da Trennungen in der Regel in analytischer HPLC unter Gradientenbedingungen durchgeführt werden, eignen sich Lösungsmittel in sowohl „Gradientenqualität“ als auch „isokratischer Qualität“ zur Verwendung. Somit kann der Gradienteneffekt des beteiligten Lösungsmittels minimiert werden.
Application
Acetonitril wird wie folgt als Lösungsmittel eingesetzt:
  • in der mobilen Phase der Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigchromatografie (RP-HPLC)
  • in der Umkehrphasen-HPLC mit einem isokratischen Modus zur Bestimmung von Sudan-Farbstoffen in chili- und curryhaltigen Lebensmitteln
Features and Benefits
  • Durch 0,2-µm-Filter mikrofiltriert
  • Hohe Auflösung, Sensitivität und optimierte Peak-Basislinie-Trennung
Preparation Note
Das Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,8 %
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 4,0 mg/l
Wasser: ≤ 0,05 %
Acidität: ≤ 0,0005 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Durchlässigkeit (bei 195 nm): ≥ 70 %
Durchlässigkeit (bei 200 nm): ≥ 90 %
Durchlässigkeit (ab 240 nm): ≥ 98 %
Filtriert durch 0,2-µm-Filter
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.000291.037251.00030
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
PFAS testing
application(s)
PFAS testing
application(s)
PFAS testing
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
grade
HPLC grade
grade
-
grade
-
grade
gradient grade
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitril
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-05-8
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf