Merck
1.00030
Supelco
Acetonitril
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, Reag. Ph Eur, LiChrosolv®
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
Größe auswählen
1 L
€ 183,00
2.5 L
€ 379,00
4 L
€ 616,00
10 L
€ 1.280,00
30 L
€ 2.740,00
185 L
€ 14.510,00
€ 183,00
Voraussichtliches Versanddatum03. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
€ 183,00
2.5 L
€ 379,00
4 L
€ 616,00
10 L
€ 1.280,00
30 L
€ 2.740,00
185 L
€ 14.510,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.05
Beilstein:
741857
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-835-2
NACRES:
NA.03
Qualität:
gradient grade
Assay:
≥99.9% (GC)
Methode(n):
HPLC: suitable
bp:
81-82 °C (lit.)
Dampfdruck:
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
€ 183,00
Voraussichtliches Versanddatum03. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Acetonitril, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
Qualität
gradient grade
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
1.41 (vs air)
Dampfdruck
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
LiChrosolv®
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
524 °C
973 °F
Expl.-Gr.
16 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
Abdampfrückstand
≤2.0 mg/L
Farbe
APHA: ≤10
Durchlässigkeit
193 nm, ≥60%
195 nm, ≥80%
230 nm, ≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 2 °C
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Mit ihrer hohen UV-Durchlässigkeit, der geringen Partikelzahl, der niedrigen Azidität und Alkalität sowie ihres geringen Abdampfungsrückstands sind LiChrosolv®-Lösungsmittel ideal für reproduzierbare Trennungen. Da Trennungen in der analytischen HPLC in der Regel unter Gradientenbedingungen durchgeführt werden, bieten wir Lösungsmittel mit den Gütegraden „Gradient“ und „Isokratisch“ an. Somit kann der Gradienteneffekt des beteiligten Lösungsmittels minimiert werden.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Acetonitril:
  • Als Lösungsmittel für die mobile Phase während der Festphasenextraktion (SPE) zur Vorkonzentration von Bisphenol A (BPA) aus Teeproben. [1]
  • Als Extraktionslösungsmittel für flüchtige organische Verbindungen aus konzentrierten Innenraumluftproben. [2]
  • Als Spüllösungsmittel für Glaswaren. [2]
Angaben zur Herstellung
Das Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Sonstige Hinweise
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Rechtliche Hinweise
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
An assessment of indoor air concentrations and health risks of volatile organic compounds in three primary schools.
Sait S C, et al.
International Journal of Hygiene and Environmental Health, 214, 36-46 (2011)
Determination of bisphenol A in tea samples by solid phase extraction and liquid chromatography coupled to mass spectrometry.
Ala A S, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 147, 598-604 (2019)
Artikel
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of 12 nucleosides using Supel™ Carbon LC column in 15 minutes for use in identification and quantitation of nucleoside biomarkers.
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of polar herbicides, paraquat and diquat using SupelTM Carbon LC column with baseline resolution, excellent peak shape, and good lot-to-lot reproducibility.
Discovery® C18 column aids in HPLC method development for quantifying ephedrine and pseudoephedrine in traditional Chinese medicine.
Alle anzeigen
Protokolle
HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.
Verwandter Inhalt
High-Performance Liquid Chromatography method ensures total chromatographic purity analysis of Fingolimod Hydrochloride, offering rapid accuracy.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi There, We receive product code 1.00030.2500. Id like to know please can you tell me exactl what is the glass type used for this product, Thank you Sean
    1 answer
    1. The bottle for 1.00030.2500 is made of borosilicate amber glass to minimize contamination from metal ions.