Fortfahren mit
1.50477
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonym(e):
TM=[„LiChrospher“] C18-HPLC-Säule
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 776,00
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.410,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
€ 776,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) Hibar® RT 125-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
packaging
1 ea of
extent of labeling
21% Carbon loading
parameter
400 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
12.5 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC-Säule
LiChrospher® RP-18 ist ein zuverlässiger und vielseitiger, traditionell hergestellter, sphärischer Kieselgelträger mit C-18-Umkehrphaseneigenschaften. Er eignet sich besonders gut für die Trennung von neutralen, sauren und schwach basischen Verbindungen. Dieses Sorptionsmittel befindet sich in einer Hibar 125-4-HPLC-Säule. Zum Anbringen einer LiChroCART-4-4-Vorsäule muss der Vorsäulenhalter 1.51487 verwendet werden.
Analysis Note
Druck: ≤ 55 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 55000
Symmetrie (Toluol): 0,8–1,4
k′-Wert (Toluol): 1,0–2,5
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.503771.505451.50329
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Still not finding the right product?
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
150477000104022536232850
150477100304061838831361