Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 unit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 864,00 |
1 unit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.390,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
€ 864,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) Hibar® RT 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
packaging
1 ea of
extent of labeling
21% Carbon loading
parameter
400 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC-Säule
LiChrospher® RP-18 ist ein zuverlässiger und vielseitiger, traditionell hergestellter, sphärischer Kieselgelträger mit C-18-Umkehrphaseneigenschaften. Er eignet sich besonders gut für die Trennung von neutralen, sauren und schwach basischen Verbindungen. Dieses Sorptionsmittel wird in eine Hibar 250-4 HPLC-Säule gepackt. Zur Montage einer LiChroCART-4-4-Vorsäule ist der Vorsäulenhalter 1.51487 zu verwenden.
Analysis Note
Druck: ≤ 100 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 55000
Symmetrie (Toluol): 0,8–1,4
k′-Wert (Toluol): 1,3–2,5
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 55000
Symmetrie (Toluol): 0,8–1,4
k′-Wert (Toluol): 1,3–2,5
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) Hibar® RT 250-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?