Fortfahren mit
1.50329
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonym(e):
TM=[„LiChrospher“] C8-HPLC-Säule
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 881,00
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.390,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C8 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
€ 881,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) Hibar® RT 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L7
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
extent of labeling
12.5% Carbon loading
parameter
400 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC-Säule
LiChrospher® RP-8 ist ein zuverlässiger und vielseitiger, traditionell hergestellter sphärischer Kieselgelträger mit C-8-Reversed-Phase-Eigenschaften. Er eignet sich besonders gut für die Trennung von neutralen, sauren und schwach basischen Verbindungen. Dieses Sorptionsmittel befindet sich in einer Hibar 250-4 HPLC-Säule. Für die Montage einer LiChroCART 4-4 Vorsäule muss die Vorsäulenhalterung 1.51487 verwendet werden.
Analysis Note
Druck: ≤ 90 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 55.000
Symmetrie (Toluol): 0,8–1,4
k′-Wert (Toluol): 1,0–2,0
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.505801.505781.50579
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
matrix active group
C8 bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
agency
suitable for USP L7
agency
suitable for USP L7
agency
suitable for USP L7
agency
suitable for USP L7
product line
LiChrospher®
product line
LiChrospher®
product line
LiChrospher®
product line
LiChrospher®
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
Still not finding the right product?
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
150329000104022536232706
150329100304061838831255