Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 unit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.360,00 |
Über diesen Artikel
€ 1.360,00
Produktname
SeQuant® ZIC-HILIC™ 3,5 µm,100Å 150 x 4,6 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
material
PEEK-lined stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L114
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
parameter
500 bar pressure, 70 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC-HILIC, ZIC-HILIC bonding phase
particle size
3.5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
General description
Das kieselgelbasierte ZIC®-HILIC-Sorbens hat eine gebundene stationäre Phase aus einem hochpolaren dauerhaften Zwitterion. Die Trennungsselektivität wird durch das 1:1 Ladungsgleichgewicht des Zwitterions begünstigt,wodurch die ZIC®-HILIC-Säule insgesamt neutral ist und schwache, aber wichtige ionische Wechselwirkungen aufweist. Die Feineinstellung der Selektivität der ZIC®-HILIC-Säule während der Methodenentwicklung wird durch das pH-unabhängige permanente Zwitterion erleichtert, wodurch nur die Analyten (und nicht die Säule) während der Optimierung des Eluats beeinflusst werden.
Aufgrund der Porengröße von 100 Å ist die Säule perfekt für die Auftrennung von kleinen polaren Molekülen unter HILIC-Bedingungen geeignet.
Die Säulenmaße von 150 mm Länge x 4,6 mm ID sind für die Auftrennung von polaren Verbindungen mit einem Standard-HPLC-Gerät am besten geeignet.
Dank ihrer vorteilhaften Retention und der stabilen Leistung sind SeQuant® HILIC-Säulen in vielen Laboren weltweit sehr beliebt geworden. Zum Beispiel hat die US-amerikanische FDA (United States Food and Drug Administration) SeQuant® ZIC®-HILIC für die Analyse von Melamin und verwandten Substanzen empfohlen. SeQuant® HILIC-Säulen sind überragend in Bezug auf ihre Stabilität und das geringe Ausbluten. Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sie sich besonders für LC-MS-Anwendungen, bei denen ein hoher Hintergrund zur Signalunterdrückung und Interferenz bei quantitativen Messungen sowie zu erhöhtem Geräteverschleiß führen kann. Ihre hohe Stabilität macht diese Hochleistungs-HILIC-Säulen auch für traditionelle HPLC-Anwendungen attraktiv.
Informieren Sie sich näher über das Supelco HPLC-Säulen-Portfolio und die Methodenentwicklung:
Broschüre: Leitfaden für die HPLC- und UHPLC-Säulenauswahl
Broschüre: Praktischer Leitfaden für die HPLC - Methodenentwicklung
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| particle size 3.5 μm | particle size 3.5 μm | particle size 3.5 μm | particle size 3.5 μm |
| separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) |
| matrix active group ZIC-HILIC bonding phase | matrix active group ZIC-HILIC bonding phase | matrix active group ZIC-HILIC bonding phase | matrix active group ZIC-HILIC bonding phase |
| matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle |
| technique(s) HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High), LC/MS: suitable | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High) | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High) | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High) |
| pore size 100 Å pore size | pore size 100 Å pore size | pore size 100 Å pore size | pore size 100 Å pore size |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SeQuant® ZIC-HILIC™ 3,5 µm,100Å 150 x 4,6 mm