1.50442
SeQuant® ZIC®-HILIC 100Å (3.5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Synonym(e):
HPLC-Säule für zwitterionische hydrophile Interaktions-Flüssigkeitschromatographie
Größe auswählen
€ 1.290,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 1.290,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SeQuant® ZIC-HILIC™ 3,5µm,100Å 150 x 2,1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Materialien
PEEK-lined stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L114
Produktlinie
SeQuant®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
550 bar pressure
70 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
15 cm × 2.1 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
ZIC-HILIC bonding phase
Partikelgröße
3.5 μm
Porengröße
100 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Synthese von schwachen Kationenaustauschern/C(18)-bifunktionellen magnetischen Polymeren: Demonstriert ihre Anwendung bei der Vorbehandlung und Bestimmung von Glufosinat und seinen Metaboliten im Plasma zur Erweiterung bioanalytischer Anwendungen (Sun D, Xu Z, 2024).
- Hochempfindliche Messung von nicht derivatisiertem Phosphoenolpyruvat: Hohe Nachweisgenauigkeit in biologischen Proben bei Verwendung einer EDTA-gestützten HILIC-MS mit kritischer Bedeutung für Stoffwechselstudien (Shen D, Wang N, 2024).
- Vergleich von RP-, HILIC- und PGC-Säulen für die Toxikometabolomik: Beurteilung verschiedener chromatographischer Techniken für die Erstellung umfassender metabolischer Profile in der Biomedizin (Hemmer S, Meyer MR, 2024).
Hinweis zur Analyse
Symmetrie (Cytosin): 0,95–1,40