Fortfahren mit
1.50441
SeQuant® ZIC®-HILIC 100Å (3.5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Synonym(e):
HPLC-Säule für zwitterionische hydrophile Interaktions-Flüssigkeitschromatographie
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.220,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
NB.21
Particle size:
3.5 μm
Matrix active group:
ZIC-HILIC, ZIC-HILIC bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
€ 1.220,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SeQuant® ZIC-HILIC 3,5µm,100Å 100 x 2,1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Quality Level
material
PEEK-lined stainless steel column
agency
suitable for USP L114
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
parameter
550 bar pressure, 70 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
10 cm × 2.1 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC-HILIC, ZIC-HILIC bonding phase
particle size
3.5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
General description
SeQuant® ZIC®-HILIC-Säulen sind dafür konzipiert, alle Arten von polaren und hydrophilen Verbindungen zurückzuhalten und aufzutrennen, und für robuste Chromatographie mit hoher Selektivität und Reproduzierbarkeit. Das kieselgelbasierte ZIC®-HILIC-Sorbens hat eine gebundene stationäre Phase aus einem hochpolaren dauerhaften Zwitterion. Die Trennungsselektivität wird durch das 1:1 Ladungsgleichgewicht des Zwitterions begünstigt,wodurch die ZIC®-HILIC-Säule insgesamt neutral ist und schwache, aber wichtige ionische Wechselwirkungen aufweist. Die Feineinstellung der Selektivität der ZIC®-HILIC-Säule während der Methodenentwicklung wird durch das pH-unabhängige permanente Zwitterion erleichtert, wodurch nur die Analyten (und nicht die Säule) während der Optimierung des Eluats beeinflusst werden.Aufgrund der Porengröße von 100 Å ist die Säule perfekt für die Auftrennung von kleinen polaren Molekülen unter HILIC-Bedingungen geeignet.Die Säulenmaße von 250 mm Länge x 2,1 mm ID sind die optimale Wahl für die Auftrennung von komplexen Proben mit einer UHPLC oder einem optimierten HPLC-Gerät mit kleinen Verweilvolumina.Dank ihrer vorteilhaften Retention und der stabilen Leistung sind SeQuant® HILIC-Säulen in vielen Laboren weltweit sehr beliebt geworden. Zum Beispiel hat die US-amerikanische FDA (United States Food and Drug Administration) SeQuant® ZIC®-HILIC für die Analyse von Melamin und verwandten Substanzen empfohlen. SeQuant® HILIC-Säulen sind überragend in Bezug auf ihre Stabilität und das geringe Ausbluten. Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sie sich besonders für LC-MS-Anwendungen, bei denen ein hoher Hintergrund zur Signalunterdrückung und Interferenz bei quantitativen Messungen sowie zu erhöhtem Geräteverschleiß führen kann. Ihre hohe Stabilität macht diese Hochleistungs-HILIC-Säulen auch für traditionelle HPLC-Anwendungen attraktiv.Informieren Sie sich näher über das Supelco HPLC-Säulen-Portfolio und die Methodenentwicklung:Broschüre: Leitfaden für die HPLC- und UHPLC-Säulenauswahl Broschüre: Praktischer Leitfaden für die HPLC – Methodenentwicklung
Legal Information
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.504421.504441.50443
matrix active group
ZIC-HILIC bonding phase
matrix active group
ZIC-HILIC bonding phase
matrix active group
ZIC-HILIC bonding phase
matrix active group
ZIC-HILIC bonding phase
particle size
3.5 μm
particle size
3.5 μm
particle size
3.5 μm
particle size
3.5 μm
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
technique(s)
HPLC: suitable, UHPLC-MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High), LC/MS: suitable, UHPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This article evaluates different phase chemistries for stationary phases in Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) and uses multivariate analysis for classification based on chemical modification.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
150441000104027269133764
Questions
  1. What is the recommended guard column for the Sequant ZIC Hilic column 100x2.1 mm, 3.5 um particle size, 100A pore size, with part number 1.50441.000?
    1 answer
    1. Unfortunately, we do not offer guards with a 3.5µm particle size. The closest option I would recommend is 1.50434.000. It is 5 μm particle size but it will have no impact on the results because of the very small column volume.