Fortfahren mit
1.46815
Mossel-Bouillon
bottle capacity 1 L, filling volume 1 L, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 6 bottles, selective for enterobacteriaceae
Synonym(e):
EE-Bouillon, Enterobakterien-Anreicherungsbouillon, Gepufferte Glucose-Brillantgrün-Galle-Bouillon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Bottle capacity:
1 L
Feature:
closure type blue screw cap with 3 loci
Agency:
EP, JP, USP
Ph:
7.0-7.4 (25 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
EP, JP, USP
description
Selective enrichment of Enterobacteriaceae from non-sterile pharmaceutical products, foodstuff, and other materials
sterilization compatibility
autoclavable compatible
form
liquid
feature
closure type blue screw cap with 3 loci
packaging
box of 6 bottles
technique(s)
microbiological culture: suitable
bottle capacity
1 L
filling volume
1 L
pH
7.0-7.4 (25 °C)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
suitability
selective for enterobacteriaceae
General description
Mossel-Bouillon ist ein selektives Anreicherungsmedium für gallentolerante, gramnegative Bakterien, insbesondere Enterobacteriaceae wie Salmonella, Shigella und andere enterische Pathogene aus nicht sterilen pharmazeutischen Produkten, Nahrungsmitteln und anderen Materialien. Glucose ist die wichtigste Energiequelle und fördert das schnelle Wachstum aller Enterobacteriaceae. Der enzymatische Aufschluss von tierischem Gewebe stellt Stickstoff, Vitamine und Aminosäuren bereit. Die hohe Pufferkapazität des Kulturmediums verhindert, dass die gebildete Säure die Kultur abtötet. Die unerwünschte begleitende Bakterienflora wird durch Brillantgrün und Ochsengalle vollständig gehemmt.
Application
Mossel-Bouillon wurde für die selektive Anreicherung von gallentoleranten, gramnegativen Bakterien entwickelt, insbesondere für Enterobacteriaceae wie Salmonella, Shigella und andere enterische Pathogene aus nicht sterilen pharmazeutischen Produkten, Nahrungsmitteln und anderen Materialien.
Analysis Note
Das Medium ist nach der Aufbereitung klar und mittelgrün.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.462191.464631.05394
packaging
box of 6 bottles
packaging
box of 100 tubes (1.46219.0100), box of 20 tubes (1.46219.0020)
packaging
single packed of 10 bottles
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
bottle capacity
1 L
bottle capacity
-
bottle capacity
125 mL
bottle capacity
-
feature
closure type blue screw cap with 3 loci
feature
closure type yellow cap, ready-to-use
feature
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
feature
-
agency
EP, USP, JP
agency
EP, USP
agency
EP 2.6.1, USP
agency
according to ISO 21528
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
microbiology
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
microbiology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mossel-Bouillon
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146815001204065265202480
146815000604054839645273