Fortfahren mit
1.46463
Mossel-Bouillon
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, single packed of 10 bottles, for Enterobacter spp.
Synonym(e):
Gepufferte Glucose-Brillantgrün-Galle-Bouillon, EE-Bouillon, Enterobakterien-Anreicherungsbouillon nach Mossel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106214
Bottle capacity:
125 mL
Bottle filling volume:
100 mL
Feature:
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, USP
Ph:
7.2
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP 2.6.1, USP
description
For selective enrichment Enterobacteriaceae; Suitable for sterility testing
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
8 mo.
feature
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
single packed of 10 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.2
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Enterobacter spp., nonselective for
General description
Brillantgrün und Ochsengalle in der Mossel-Bouillon hemmen die unerwünschte begleitende Bakterienflora nahezu vollständig. Die hohe Pufferkapazität des Kulturmediums verhindert, dass die gebildete Säure die Kultur abtötet. Glucose ist die wichtigste Energiequelle und fördert das schnelle Wachstum aller Enterobacteriaceae, während der enzymatische Aufschluss von Tiergewebe als Quelle für Stickstoff, Vitamine und Aminosäuren dient.
Application
Mossel-Bouillon eignet sich für die mikrobiologische Untersuchung von nicht sterilen pharmazeutischen Produkten, Lebensmitteln und anderen Materialien. Es wurde für die selektive Anreicherung von gallentoleranten, gramnegativen Bakterien und insbesondere Enterobacteriaceae entwickelt.
Features and Benefits
  • Gebrauchsfertige Medien
  • Flaschen mit Schraubkappe
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14621914681569965
description
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, single packed of 10 bottles, for Enterobacter spp.
description
tube capacity 17 mL , filling volume, filling volume 10 mL, closure type, yellow cap, box of 20 tubes (1.46219.0020), box of 100 tubes (1.46219.0100), for enterobacteriaceae
description
bottle capacity 1 L, filling volume 1 L, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 6 bottles, selective for enterobacteriaceae
description
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
bottle filling volume
100 mL
bottle filling volume
-
bottle filling volume
-
bottle filling volume
-
suitability
Enterobacter spp., nonselective for
suitability
enterobacteriaceae
suitability
selective for enterobacteriaceae
suitability
selective for Citrobacter spp., selective for Enterococcus spp., selective for Escherichia coli, selective for Klebsiella spp., selective for Proteus spp., selective for Salmonella spp., selective for Shigella spp., selective for Yersinia spp., selective for coliforms, selective for enterobacteriaceae
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
microbiology
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
agency
EP 2.6.1, USP
agency
EP, USP
agency
EP, JP, USP
agency
-
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
feature
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
feature
closure type yellow cap, ready-to-use
feature
closure type blue screw cap with 3 loci
feature
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mossel-Bouillon
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)