Fortfahren mit
1.46539
Trypton-Soja-Agar
Cephase, Lecithin, Tween®, ICR plus with lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates triple packed, suitable for surface monitoring
Synonym(e):
Trypton-Soja-Agar – gebrauchsfertige Abklatschplatten, Soja-Caseinaufschluss-Agar mit Neutralisationsmitteln und Cephase, TSA, TSA + LT + Cephase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106231
Composition:
Cephase , Lecithin , Tween®
Plate diam.:
55 mm
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
sterile; γ-irradiated
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use
composition
Cephase , Lecithin , Tween®
packaging
pkg of 10 plates triple packed
plate diam.
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
pharmaceutical, surface monitoring
compatibility
stand alone
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Trypton-Soja-Kontakt-Agar mit Cephase + LT - ICR+ wurde für den Nachweis der Gesamtkeimzahl aerober und anaerober Mikroorganismen auf trockenen, desinfizierten Oberflächen und Personal in Reinräumen und Isolatoren entwickelt. Es ist ein komplexes Medium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Die Formulierung des Casein-Soja-Pepton-Mediums enthält eine Kombination von Casein und Soja-Peptonen und liefert organischen Stickstoff, insbesondere Aminosäuren und längerkettige Peptide. Das Medium enthält Cephase zur Inaktivierung eines breiten Spektrums von Beta-Lactam-Antibiotika und ist mit den zwei Enthemmern Lecithin und Polysorbat (Tween®) 80 zur Inaktivierung möglicher Rückstände von Desinfektionsmitteln auf trockenen Oberflächen ergänzt. Zusätzlich werden die ICRplus (plus oder „+“) Platten mit einem verschließbaren Deckel zum sicheren Transport nach der Probenahme ohne Risiko, den Deckel zu verlieren, geliefert. ICRplus-Platten eignen sich zur aeroben und anaeroben Inkubation, indem der Deckel für die aerobe Inkubation in die geschlossene Position und für die anaerobe Position in die belüftete Position gebracht wird
Application
Trypton-Soja-Agar (TSA, Casein-Soja-Pepton-Agar) ist ein komplexes Medium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Das Medium findet Anwendung beim Umgebungsmonitoring durch das Bestimmen der Gesamtkeimzahl aerober Mikroorganismen auf trockenen, desinfizierten Oberflächen und Personal in Isolatoren und Reinräumen.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.465521.467831.46231
plate diam.
55 mm
plate diam.
55 mm
plate diam.
55 mm
plate diam.
55 mm
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
irradiated
sterility
irradiated
sterility
irradiated
agency
EP, USP
agency
EP, USP
agency
EP, USP
agency
EP, USP
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
lid ICR Plus: lockable, ready-to-use
feature
ready-to-use
form
plate (ready-to-use)
form
plate
form
plate
form
plate
application(s)
pharmaceutical, surface monitoring
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
application(s)
air monitoring
pharmaceutical, surface monitoring
application(s)
microbiology
pharmaceutical, surface monitoring
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypton-Soja-Agar
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146539020004027269264895
146539002004027269264925