Merck
1.46552
Millipore
Trypton-Soja-Agar
Lecithin, Tween®, ICR plus with lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Synonym(e):
Trypton-Soja-Agar – gebrauchsfertige Abklatschplatten, CASO-Agar, Casein-Sojaaufschluss-Agar mit Neutralisationsmittel, Soja-Caseinaufschluss-Agar, TSA, Trypton-Soja-Agar mit Lecithin und Tween
About This Item
UNSPSC-Code:
41106231
NACRES:
NA.74
Materialien
polystyrene plate
Qualitätsniveau
Agentur
EP
USP
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Form
plate
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
Lecithin
Tween®
Verpackung
pkg of 10 plates Triple packed
box of 20 ea
box of 200 ea
Lagerbedingungen
protect from light (Tightly closed. Dry)
Plattendurchm.
55 mm
Farbe
light yellow
pH-Wert
7.3 ( in H2O)
Anwendung(en)
air monitoring
pharmaceutical
Kompatibilität
stand alone
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
bacteria
fungi
molds
yeasts
Allgemeine Beschreibung
Trypton-Soja-Abklatschagar + LT - ICR+ wurde zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober und anaerober Mikroorganismen auf trockenen, desinfizierten Oberflächen sowie bei Personal in Reinräumen und Isolatoren entwickelt. Es ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Die Formulierung des Soja-Casein-Pepton-Mediums enthält eine Kombination von Casein und Soja-Peptonen und liefert organischen Stickstoff, insbesondere Aminosäuren und längerkettige Peptide. Das Medium enthält zusätzlich Neutralisationsmittel (Enthemmer) wie Lecithin, Polysorbat 80 (Tween®) und Pyruvat, um möglicherweise vorhandene Reste von Desinfektionsmitteln auf trockenen Oberflächen zu inaktivieren. Zusätzlich sind die ICR-plus-Platten (plus oder „+“) mit einem verschließbaren Deckel für einen sicheren Transport nach der Probenahme ohne Risiko des Deckelverlusts ausgestattet. ICR-plus-Platten sind für aerobe und anaerobe Inkubation geeignet. Für die aerobe Inkubation wird der Deckel in die „Closed“-Position gedreht und für die anaerobe Inkubation in die „Vent“-Position.
Anwendung
Trypton-Soja-Agar (TSA, Soja-Casein-Pepton-Agar) ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Das Medium wird für das Umfeldmonitoring durch Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen auf trockenen, desinfizierten Oberflächen sowie bei Personal in Isolatoren und Reinräumen angewendet.
Rechtliche Hinweise
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Verwandter Inhalt
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators