Fortfahren mit
1.46231
Trypton-Soja-Agar
Sodium Thiosulfate, Tween®, Lecithin, Histidine, ICR plate with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for surface monitoring
Synonym(e):
Trypton-Soja-Agar – gebrauchsfertige Abklatschplatten, CASO-Agar, Casein-Sojaaufschluss-Agar mit Lecithin, Tween, Histidin und Thiosulfat, Soja-Caseinaufschluss-Agar, TSA, Trypton-Soja-Agar, Trypton-Soja-Agar mit Neutralisationsmittel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106231
Composition:
Histidine , Lecithin , Sodium Thiosulfate , Tween®
Plate diam.:
55 mm
Feature:
ready-to-use
Sterility:
irradiated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene plate
Quality Level
agency
EP, USP
sterility
irradiated
form
plate
feature
ready-to-use
composition
Histidine , Lecithin , Sodium Thiosulfate , Tween®
packaging
pkg of 10 plates Triple packed, box of 20 ea, box of 200 ea
storage condition
protect from light (Keep tightly closed and dry)
plate diam.
55 mm
color
clear light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
microbiology
pharmaceutical, surface monitoring
compatibility
stand alone
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Trypton-Soja-Abklatschagar + LTHTh - ICR wurde zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen auf trockenen, desinfizierten Oberflächen sowie bei Personal in Reinräumen und Isolatoren entwickelt. Es ist ein Komplettmedium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen. Die Formulierung des Soja-Casein-Pepton-Mediums enthält eine Kombination von Casein und Soja-Peptonen und liefert organischen Stickstoff, insbesondere Aminosäuren und längerkettige Peptide. Das osmotische Gleichgewicht wird durch Natriumchlorid aufrechterhalten und das Medium enthält zusätzlich Pyruvat, um eine effiziente Neutralisierung von Wasserstoffperoxidrückständen zu gewährleisten. Lecithin, Polysorbat 80 (Tween®), Histidin und Natriumthiosulfat sind Neutralisationsmittel, um Desinfektionsmittel mit Wirkstoffen wie Alkohol (70%iges Ethanol oder Isopropanol), Aldehyd, Chlorite, Dichlorisocyanurat, Glucoprotamin, Peressigsäure, Phenol, quartäre Ammoniumverbindungen und Biguanide zu neutralisieren.
Application
Trypton-Soja-Agar (TSA, Soja-Casein-Pepton-Agar) ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Das Medium wird für das Umfeldmonitoring durch Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen auf trockenen, desinfizierten Oberflächen sowie bei Personal in Isolatoren und Reinräumen angewendet.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.461951.465521.46783
packaging
pkg of 10 plates Triple packed, box of 200 ea, box of 20 ea
packaging
pkg of 10 plates Triple packed, box of 20 ea, box of 200 ea
packaging
pkg of 10 plates Triple packed, box of 20 ea, box of 200 ea
packaging
triple packed of 10 plates
agency
EP, USP
agency
EP, USP
agency
EP, USP
agency
EP, USP
form
plate
form
plate
form
plate
form
plate
plate diam.
55 mm
plate diam.
55 mm
plate diam.
55 mm
plate diam.
55 mm
sterility
irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
irradiated
sterility
irradiated
application(s)
microbiology
pharmaceutical, surface monitoring
application(s)
pharmaceutical, surface monitoring
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
application(s)
air monitoring
pharmaceutical, surface monitoring
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypton-Soja-Agar
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146231020004027269268954
146231002004027269268930
Questions
  1. Please can you advise how the neutralisers in the media are effective against alcohol. There is no neutraliser recommended in the BP as this recommends dilution. Can you explain the claim please? Thanks
    1 answer
    1. Suitable neutralizer for alcohol is Tween 80.
      Here is a table with common disinfectants and suitable neutralizers: