Fortfahren mit
1.46492
CASO-Bouillon mit TLHC (Inaktivator-B.)
cysteine (Inactivator B.), Histidine, Tween®, Lecithin, bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 90 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 10 bottles
Synonym(e):
CASO, Casein-Soja-Aufschlussbouillon mit 3 % Tween, 0,3 % Lecithin, 0,1 % Histidin und 0,1 % Cystein, SCDB, Trypton-Soja-Bouillon mit Neutralisationsmittel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106226
Bottle capacity:
125 mL
Bottle filling volume:
90 mL
Feature:
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
Ph:
7.3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
composition
cysteine (Inactivator B.) , Histidine , Lecithin , Tween®
packaging
box of 10 bottles
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
90 mL
pH
7.3
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
components
lecithin
histidine
cysteine
tween
storage temp.
2-25°C
suitability
selective for (fastidious aerobic bacteria, yeasts, and molds)
General description
Aufgrund des hohen Nährstoffgehalts dieses universellen Komplexmediums fördert CASO-Bouillon das Wachstum einer Vielzahl von aeroben und fakultativ anaeroben Mikroorganismen, einschließlich Pilzen. Die neutralisierenden Zusätze Polysorbat (Tween®) 80, Natriumthiosulfat, Cystein, Histidin und Lecithin sorgen für eine Umkehr der wachstumshemmenden Wirkung der meisten Desinfektionsmittel und Antiseptika. Histidin hat eine neutralisierende Wirkung auf Formaldehyd und Formaldehydabspalter. Natriumthiosulfat inaktiviert Natriumhypochlorit und angesäuertes Natriumchlorit. Cystein ist ein Reduktionsmittel zur Neutralisierung von Oxidationsmitteln wie Wasserstoffperoxid und Iod. Lecithin ist insbesondere in Kombination mit Polysorbat 80 wirksam gegen quartäre Ammoniumverbindungen, amphotere Tenside, Benzamidine, Chlorhexidine und Dequadin. Polysorbat 80 inaktiviert Benzylalkohol, Carbanilide, Dichlorbenzylalkohole, Benzoesäure, p-Hydroxybenzoesäure und deren Ester, Phenole, Phenylethylalkohole und Solbrole (PHB-Ester).
Application
CASO-Bouillon mit Enthemmern eignet sich für die Isolierung und Kultivierung von aeroben und fakultativ anaeroben Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen bei vorhandenen Desinfektionsmittelrückständen. Dieses Medium wird zum Prüfen von sterilen und nicht sterilen Substanzen, Präparationen und Produkten eingesetzt.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien gewährleisten höchste Qualität sowie zuverlässige Tests und werden gemäß den geltenden Arzneibuchanforderungen formuliert und getestet. Unsere Medien und Spüllösungen für die Sterilitätsprüfung werden unter kontrollierten Umweltbedingungen in einem gemäß ISO 9001 zertifizierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wird einer strengen Qualitätskontrolle (QC), einschließlich pH-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstest, unterzogen. Unsere Fertigungsmethode gewährleistet, dass unsere Nährmedien und Spüllösungen äußerst klar sind, wodurch eine höhere Genauigkeit erzielt und die Gefahr einer falschen Auswertung oder falscher Ergebnisse deutlich verringert wird.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.462831.463161.46317
feature
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
feature
closure type blue screw cap with 2 loci, ready-to-use
feature
closure type with MPC connector and triple-bagged, ready-to-use
feature
closure type blue crimp cap with septum, ready-to-use
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
aseptic process simulation
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
form
liquid
form
liquid (ready-to-use)
form
liquid (ready-to-use)
form
liquid
packaging
box of 10 bottles
packaging
box of 20 or 100 tubes, tube of
packaging
bag of 1 × 10 L
packaging
pack of 70 bottles
suitability
selective for (fastidious aerobic bacteria, yeasts, and molds)
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for
bottle capacity
125 mL
bottle capacity
-
bottle capacity
-
bottle capacity
100 mL
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146492001004027269265120