Fortfahren mit
1.46283
CASO-Bouillon
Histidine, Lecithin, Tween®, Thiosulfate, tube capacity 17 mL, tube filling volume 10 mL, closure type, blue screw cap with 2 loci, box of 20 or 100 tubes
Synonym(e):
Trypton-Soja-Bouillon – gebrauchsfertige Beutel, Röhrchen und Ampullen, CASO, Casein-Soja-Aufschlussbouillon, Casein-Soja-Aufschlussbouillon mit Lecithin, Tween, Histidin und Thiosulfat, SCDB, TSB mit Neutralisator, Trypton-Soja-Bouillon mit TLHTh
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106226
Feature:
closure type blue screw cap with 2 loci, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
Ph:
7.3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
description
with Lecithin, Tween®, Histidin and Thiosulfate, for the isolation and cultivation of fastidious aerobic bacteria, yeasts, & molds; Suitable for sterility testing
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid (ready-to-use)
shelf life
12 mo.
feature
closure type blue screw cap with 2 loci, ready-to-use
composition
Histidine , Lecithin , Thiosulfate , Tween®
packaging
box of 20 or 100 tubes, tube of
tube capacity
17 mL
tube filling volume
10 mL
color
clear yellowish to yellow
pH
7.3
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Tryptische Soja-Bouillon mit Enthemmern ist ein universelles und sehr nahrhaftes Komplettmedium, das das Wachstum eines breiten Spektrums von aeroben und fakultativ anaeroben Mikroorganismen, einschließlich Pilzen, fördert. Die neutralisierenden Additive Polysorbat (Tween®) 80, Natriumthiosulfat, Cystein, Histidin und Lecithin kehren die wachstumshemmende Wirkung der meisten Desinfektionsmittel und Antiseptika um. Histidin neutralisiert Formaldehyd und Formaldehyd freisetzende Mittel. Natriumthiosulfat inaktiviert Natriumhypochlorit und angesäuertes Natriumchlorit. Cystein neutralisiert Oxidationsmittel wie Wasserstoffperoxid und Iod. Lecithin in Kombination mit Polysorbat 80 ist wirksam gegen quaternäre Ammoniakverbindungen, amphotere Tenside, Benzamidine, Chlorhexidine und Dequadin. Polysorbat 80 inaktiviert Benzylalkohol, Carbanilide, Dichlorbenzylalkohole, Benzoesäure, p-Hydroxybenzoesäure und ihre Ester, Phenole, Phenylethylalkohole und Solbrole (PHB-Ester).
Application
Tryptische Soja-Bouillon mit LTHTh wird zur Isolierung und Kultivierung von anspruchsvollen aeroben Bakterien, Hefen und Schimmeln in Gegenwart von Desinfektionsmittelrückständen eingesetzt. Das Medium wurde für das Prüfen von sterilen und nicht sterilen Substanzen, Zubereitungen und Produkten entwickelt.
Features and Benefits
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten die höchste Qualitätsstufe und höchstes Vertrauen in die Tests. Sie wurden formuliert und geprüft, um die Arzneibuchanforderungen zu erfüllen. Sterilitätsprüfungsmedien und Spüllösungen werden in einem ISO 9001 umgebungskontrollierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wieder einem strengen Qualitätssicherungs(QC)-Verfahren unterzogen, einschließlich pH-Wert, Sterilität und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet höchste Klarheit für unsere Medien und Spülflüssigkeiten, und verbessert dadurch die Genauigkeit und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.463161.46317T8907
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
aseptic process simulation
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing
pharmaceutical, microbiology
feature
closure type blue screw cap with 2 loci, ready-to-use
feature
closure type with MPC connector and triple-bagged, ready-to-use
feature
closure type blue crimp cap with septum, ready-to-use
feature
-
packaging
box of 20 or 100 tubes, tube of
packaging
bag of 1 × 10 L
packaging
pack of 70 bottles
packaging
poly bottle of 1 kg, poly bottle of 500 g
agency
EP 2.6.1, USP 71, JP 4.06
agency
EP, USP
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
agency
-
form
liquid (ready-to-use)
form
liquid (ready-to-use)
form
liquid
form
powder
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for
suitability
bacteria
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CASO-Bouillon
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146283002004027269273408
146283010004027269273392