Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
agency
ISO 21528
Quality Level
feature
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
box of 6 bottles
manufacturer/tradename
ReadyTube®
bottle capacity
250 mL
bottle filling volume
200 mL
pH
7.6 ( in H2O)
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
storage temp.
2-25°C
suitability
enterobacteriaceae
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| agency ISO 21528 | agency ISO 4832 | agency APHA, EP, JP, USP, according to ISO 21528 | agency FDA-BAM |
| suitability enterobacteriaceae | suitability coliforms | suitability enterobacteriaceae | suitability Escherichia coli, coliforms |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages, microbiology |
| manufacturer/tradename ReadyTube® | manufacturer/tradename ReadyTube® | manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename FluoroCult® |
| storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| pH 7.6 ( in H2O) | pH 7.4 ( in H2O) | pH 7.3 (37 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving) | pH 7.3-7.5 (25 °C, 39.6 g/L in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ReadyTube® Kristallviolett-Neutralrot-Glucose-Agar
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
548-62-9
Protokolle
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1464350006 | 04027269274238 |