Fortfahren mit
1.46327
NaCl-Pepton-Bouillon
tube capacity 17 mL, tube filling volume 9 mL, closure type, Blue scew cap with 2 loci, pack of -100 tubes
Synonym(e):
Kochsalz-Pepton-Lösung, Kochsalzlösung-Peptonwasser, MRD, Maximum Recovery Diluent, Natriumchlorid-Pepton-Lösung, Natriumchlorid-Peptonwasser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106229
Feature:
closure type Blue scew cap with 2 loci, ready-to-use
Ph:
7
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Diluent for maximum recovery of microorganisms
Quality Segment
form
liquid (ready-to-use)
shelf life
12 mo.
feature
closure type Blue scew cap with 2 loci, ready-to-use
packaging
pack of -100 tubes
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
tube capacity
17 mL
tube filling volume
9 mL
color
clear colorless
pH
7
application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
General description
NaCl-Pepton-Bouillon ist ein allgemeines Verdünnungsmittel für die Probenvorbereitung. Der niedrige Peptongehalt der Lösung sorgt für die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Organismen, ohne das Wachstum zu fördern. Natriumchlorid hält das osmotische Gleichgewicht im Medium aufrecht, wodurch die Integrität der Zellen erhalten bleibt. Der neutrale pH-Bereich des Mediums ist optimal für die Lebensfähigkeit von Mikroorganismen.
Application
NaCl-Pepton-Bouillon wird als schützendes und isotonisches Verdünnungsmittel für verschiedene Prüfmethoden im mikrobiologischen Bereich und zur maximalen Rückgewinnung von Mikroorganismen verwendet.
Features and Benefits
  • Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und getestet, um die Anforderungen der Arzneibuchkommission zu erfüllen.
  • Medien für die Sterilitätsprüfung und Spüllösungen werden gemäß ISO 9001 in einem Produktionszentrum unter kontrollierten Umgebungsbedingungen hergestellt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QK-Verfahren) unterzogen, einschließlich pH-Wert, Sterilität und Wachstumsförderungstests.
  • Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen, wodurch die Präzision verbessert wird und das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant verringert wird.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.466131.464801.46196
form
liquid (ready-to-use)
form
liquid
form
liquid (ready-to-use)
form
liquid
feature
closure type Blue scew cap with 2 loci, ready-to-use
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
feature
closure type Red scew cap with 2 loci, ready-to-use
application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
packaging
pack of -100 tubes
packaging
pack of 6 × 250 mL each, pack of 6 bottles
packaging
pack of 70 bottles
packaging
pack of 100 tubes
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NaCl-Pepton-Bouillon
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c